Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-acetil-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447216 1 g 1 g
15457216 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62256.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1807685-51-3
Fórmula molecular C14H18BFO3
Peso molecular (g/mol) 264.103
Clave InChI QRPSPYZFNHVURF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 75487161
Nombre IUPAC 1-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etanona
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)C(=O)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido