Learn More
4-Acetil-2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426467 5 g 5 g
15416467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33619.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23794-15-2 | C7H6ClNO | 155.581 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23794-15-2
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.581
Número MDL MFCD07699406
Clave InChI ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridin-4-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-2-chloropyridine
Punto de fusión 37°C to 40°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 97%