Learn More
4-acetoxiestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxystyrene |
| CAS | 2628-16-2 |
| Fórmula molecular | C10H10O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4(-etenilfenil) acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 162.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0681 |