Learn More
4-acetoxiestireno, TRC
Código de producto. 30325560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325560 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30325560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1642905G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxystyrene
CAS 2628-16-2
Fórmula molecular C10H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Acetoxystyrene, 4-Ethenylphenol acetate, 4-Vinylphenyl Acetate, PACS, p-Acetoxystyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)12-8(2)11/h3-7H,1H2,2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
Nombre IUPAC 4(-etenilfenil) acetato
Peso molecular (g/mol) 162.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681