Learn More
4-Acetoxiestireno, 96 %, estabilizado con 200-300 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxystyrene |
| Nombre de nota | Stabilized with 200 to 300 ppm MEHQ |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 7.0°C to 8.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0600g/mL |
| Punto de ebullición | 260.0°C |
| Temperatura de inflamación | 88°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Acetoxystyrene, stabilized
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.