Learn More
4-Acetoxiestireno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332517 2 g 2 g
11342517 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11601.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2628-16-2 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2628-16-2
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00075734
Clave InChI JAMNSIXSLVPNLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetoxystyrene, 4-vinylphenyl acetate, 4-ethenylphenol acetate, p-acetoxystyrene, phenol, 4-ethenyl-, acetate, p-vinylphenol acetate, unii-7s21904ayn, phenol, 4-ethenyl-, 1-acetate, 4-ethenylphenyl acetate, acetic acid 4-vinylphenyl ester
PubChem CID 75821
Nombre IUPAC 4(-etenilfenil) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxystyrene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 7°C to 8°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 259°C to 260°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 2 g
Beilstein 1862793
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 95%