Learn More
4-acetoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxyphenol |
| CAS | 3233-32-7 |
| Fórmula molecular | C8H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetyloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl Acetate, p-Hydroxyphenyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-6(9)11-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-hidroxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0473 |