Learn More
4-Acetoxinisoldipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxynisoldipine |
| CAS | 106666-00-6 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N2 O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Acetoxy Nisoldipine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N2O8/c1-12-17(20(26)30-6)19(15-9-7-8-10-16(15)24(28)29)18(13(2)23-12)21(27)31-11-22(4,5)32-14(3)25/h7-10,19,23H,11H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)(C)OC(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | 5-O-(2-acetiloxi-2-metilpropil) 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.1689 |