Learn More
Ácido 4-acetoximetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439737 250 mg 250 miligramos
15429737 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52966.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326496-51-9
Fórmula molecular C9H11BO4
Peso molecular (g/mol) 193.993
Número MDL MFCD08235082
Clave InChI FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
PubChem CID 10583943
Nombre IUPAC ácido [4-(acetiloximetil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 81°C to 83°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.99
Porcentaje de pureza 97%