Learn More
4-(Acetoximetil)nitrosamino]-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Código de producto. 30316912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30316912 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30316912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA167550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetoxymethyl)nitrosamino]-1-(3-pyridyl)-1-butanone
CAS 127686-49-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H15 N3 O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N3O4/c1-10(16)19-9-15(14-18)7-3-5-12(17)11-4-2-6-13-8-11/h2,4,6,8H,3,5,7,9H2,1H3
SMILES CC(=O)OCN(CCCC(=O)c1cccnc1)N=O
Nombre IUPAC Acetato de [nitroso-(4-oxo-4-piridin-3-ilbutil)amino]metilo
Peso molecular (g/mol) 265.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1063
Porcentaje de pureza >95