Learn More
Ácido 4-acetoxiisoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| CAS | 5985-26-2 |
| Fórmula molecular | C10 H8 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Acetoxyisophthalic Acid, 4-(Acetyloxy)-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-acetiloxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 224.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0321 |