Learn More
Ácido 4-acetoxiisoftálico, Mikromol™
Código de producto. 30049561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049561 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049561 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-acetoxiisoftálico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxyisophthalic Acid
CAS 5985-26-2
Nombres de analitos o componentes 4-Acetoxyisophthalic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H8 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Acetoxyisophthalic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-acetiloxibenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 224.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0321 g/mol