Learn More
4-acetoxiindol, TRC
Código de producto. 30313858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313858 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30313858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA165853500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxyindole
CAS 5585-96-6
Fórmula molecular C10H9NO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC Acetato de 1H-indol-4-ilo
Peso molecular (g/mol) 175.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633