Learn More
Ácido 4-acetoxicinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429853 100 g 100 g
11409853 5 g 5 g
11419853 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12979.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15486-19-8 | C11H10O4 | 206.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15486-19-8
Fórmula molecular C11H10O4
Peso molecular (g/mol) 206.197
Número MDL MFCD00016847
Clave InChI BYHBHNKBISXCEP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo 4-acetoxycinnamic acid, p-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy phenyl, trans-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 4-acetoxycinnamic acid, predominantly trans, acetylated coumaric acid, 2e-3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 5373941
ChEBI CHEBI:86580
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-acetiloxifenil)prop-2-enoico
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 205°C to 208°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2645987
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza ≥98%