Learn More
4-Acetoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15420678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15420678 5 g 5 g
15410678 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15420678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54358.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-acetoxibenzonitrilo se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13031-41-9
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD00129158
Clave InChI CJGXWABHYYJNJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cyanophenyl acetate, benzonitrile, 4-acetyloxy, 4-acetoxybenzonitrile, unii-eel1pcp8am, eel1pcp8am, 4-cyanophenyl acetate, 4-acetyloxy benzonitrile, benzonitrile, p-hydroxy-, acetate ester
PubChem CID 83062
Nombre IUPAC acetato de (4-cianofenilo)
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxybenzonitrile
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%