Learn More
Ácido 4-acetoxibenzoico, Mikromol™
Description
Ácido 4-acetoxibenzoico
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| CAS | 2345-34-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-acetiloxibenzoico |
| Show More |