Learn More
Ácido 4-acetoxibenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450143 25 g 25 g
11329439 50 g 50 g
11339439 250 g 250 g
11460143 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11450143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11350.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2345-34-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2345-34-8
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00002540
Clave InChI GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
PubChem CID 16865
ChEBI CHEBI:86560
Nombre IUPAC ácido 4-acetiloxibenzoico
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxybenzoic acid
Punto de fusión 192°C to 195°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1871997
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetoxybenzoic acid