Learn More
Ácido 4-acetoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449657 1 g 1 g
15459657 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52879.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 177490-82-3 | Molecular Formula: C8H9BO4 | Molecular Weight: 179.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177490-82-3
Fórmula molecular C8H9BO4
Peso molecular (g/mol) 179.97
Número MDL MFCD09027198
Clave InChI VILXJXDXZGKJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetoxyphenyl boronic acid, 4-acetoxyphenylboronic acid, 4-acetoxybenzeneboronic acid, 4-acetyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetyloxy phenyl, boronic acid,b-4-acetyloxy phenyl, 4-boronophenyl acetate, pubchem20170, acmc-209ecy, 4-acetoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 44119577
Nombre IUPAC ácido (4-acetiloxifenil)borónico
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 220°C to 224°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%