Learn More
Colorante de 4-acetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30313178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313178 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30313178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA192388500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxybenzaldehdye
CAS 878-00-2
Fórmula molecular C9H8O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Acetoxybenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC acetato de (4-formilfenilo)
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473