Learn More
4'-Acetoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435956 100 g 100 g
11425956 25 g 25 g
11445956 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22284.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13031-43-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
4'-Acetoxyacetophenone it can react with ethane-1,2-diol to get 2-(4-acetoxyphenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane with yield is 67 %.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-acetoxiacetofenona puede reaccionar con el etano-1,2-diol para formar 2-(4-acetoxifenil)-2-metil-1,3-dioxolano con un rendimiento del 67 %.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (4450 mg/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13031-43-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00017229
Clave InChI SMIOEQSLJNNKQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-acetoxyacetophenone, p-acetoxyacetophenone, 4-acetoxyacetophenone, p-acetylphenyl acetate, 4-acetylphenyl acetate, unii-eo1xk390jf, ethanone, 1-4-acetyloxy phenyl, 4-acetoxy acetophenone, 4-acetoxy-acetophenone, eo1xk390jf
PubChem CID 83063
ChEBI CHEBI:86558
Nombre IUPAC (4-acetilfenilo) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Acetoxyacetophenone
Punto de fusión 51°C to 54°C
Punto de ebullición 165°C to 170°C (14 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 2093080
Información de solubilidad Slightly soluble in water(4450mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 99%