Learn More
Fumarato de 4-acetoxi-N-metil-N-etiltriptamina (fumarato de 4-AcO-MET; fumarato de 4-acetoxi-MET) 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30459755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30459755 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459755 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.2929
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Fumarato de 4-acetoxi-N-metil-N-etiltriptamina (fumarato de 4-AcO-MET; fumarato de 4-acetoxi-MET) 1,0 mg/ml en dimetilsulfóxido (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate
CAS 2711006-96-9
Nombres de analitos o componentes 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H20 N2 O2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine Fumarate, 4-AcO-MET Fumarate, 4-Acetoxy-MET Fumarate, 3-[2-(Ethylmethylamino)ethyl]-1 H-indol-4-ol 4-acetate fumarate, 1 H-Indol-4-ol, 3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-, 4-acetate, (2 E)-2-butenedioate (1:1) (ACI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H20N2O2.C4H4O4/c1-4-17(3)9-8-12-10-16-13-6-5-7-14(15(12)13)19-11(2)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-7,10,16 H,4,8-9H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMILES CCN(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; acetato de [3-[2-[etil(metil)amino]etil]-1 H-indol-4-ilo]
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 376.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1634 g/mol