Learn More
4-acetoxi-N-isopropil-N-metiltriptamina, TRC
Código de producto. 30322432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30322432 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30322432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16562550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Fórmula molecular C16H22N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
Nombre IUPAC acetato de [3-[2-[metil(propan-2-il)amino]etil]-1H-indol-4-ilo]
Peso molecular (g/mol) 274.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1681