Learn More
Ácido 4-acetoxi-3-metoxicinámico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444163 1 g 1 g
11454163 5 g 5 g
11464163 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444163 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10361.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236.223 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2596-47-6
Fórmula molecular C12H12O5
Peso molecular (g/mol) 236.223
Número MDL MFCD00014378
Clave InChI IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Sinónimo acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5354677
ChEBI CHEBI:86582
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-acetiloxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Punto de fusión 193°C to 196°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2218026
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.22
Porcentaje de pureza ≥98%