Learn More
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460023 25 g 25 g
11470023 100 g 100 g
11349439 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12103.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881-68-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00003362
Clave InChI PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
Nombre IUPAC acetato de (4-formil-2-metoxifenil)
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1963795
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 98%