Learn More
4-Acetoxi-3-metoxibenzaldehído, 98%
Código de producto. 10530184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530184 5 g Frasco de vidrio 5 g
10288473 25 g Frasco de vidrio 25 g
10350864 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385940050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 881-68-5 | C₁₄H₁₂O₃| 194,19 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881-68-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00003362
Clave InChI PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
Nombre IUPAC acetato de (4-formil-2-metoxifenil)
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 73°C to 78°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación