Learn More
4-acetoxi-3-acetoximetil-alfa-bromoacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-alpha-bromoacetophenone |
| CAS | 24085-07-2 |
| Fórmula molecular | C13H13BrO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Acetoxymethyl-4-bromophenyl Acetate, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone Diacetate, 1-[4-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]phenyl]-2-bromoethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13BrO5/c1-8(15)18-7-11-5-10(12(17)6-14)3-4-13(11)19-9(2)16/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1cc(ccc1OC(=O)C)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-acetiloxi-5-(2-bromoacetil)fenil]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.14 |