Learn More
4-acetoxi-3,5-dimetoxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 53669-33-3 |
| Fórmula molecular | C11H12O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol acetate, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl acetate, Acetic acid 4-formyl-2,6-dimethoxyphenyl ester, Syringaldehyde acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-formil-2,6-dimetoxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 224.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0685 |