Learn More
4-acetoxi-2,6-xilidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetoxy-2,6-xylidine |
| CAS | 39942-44-4 |
| Fórmula molecular | C10H13NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-3,5-dimethylphenol Acetate, 4-Amino-3,5-xylenol Acetate, 4-Amino-3,5-dimethylphenol 1-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13-8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(C)c(N)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-amino-3,5-dimetilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |