Learn More
4-Acetofenetidida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381434 2.5 kg 2.50 Kg
10062830 100 g 100 g
10348590 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 216590025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62-44-2 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-44-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00009094
Clave InChI CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetophenetidide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 133.0°C to 138.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CONHC6H4OC2H5
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 13, 461
Índice Merck 15, 7319
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/1310mL cold water. Other solubilities: 1g/82mL boiling water, 1g/15mL cold alcohol, 1g/2.8mL boiling alcohol, 1g/14mL chloroform, 1g/90mL ether - soluble in glycerol
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Acetophenetidide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.