Learn More
4-Acetaminofén Sulfato Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30133197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133197 25 mg 25 miligramos
17901425 5 mg 5 miligramos
17973355 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16123025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32113-41-0
Fórmula molecular C8 H8 N O5 S . K
Peso molecular (g/mol) 269.32
Sinónimo Acetamide, N-[4-(sulfooxy)phenyl]-, potassium salt (1:1) (ACI), Acetamide, N-[4-(sulfooxy)phenyl]-, monopotassium salt (9CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, hydrogen sulfate (ester), monopotassium salt (8CI), Potassium N-acetyl-p-aminophenyl sulfate, N-Acetyl-p-aminophenyl sulfate potassium salt, Paracetamol O-sulfate potassium salt, Paracetamol sulfate potassium, Potassium paracetamol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate potassium
Nombre IUPAC potasio; (4-acetamidofenilo) sulfato
SMILES [K+].CC(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetaminophen Sulfate Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.976
Porcentaje de pureza >95%