Learn More
Sulfato de 4-acetaminofén-d3, TRC
Código de producto. 30309755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309755 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1612271MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H3 H6 N O5 S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
Nombre IUPAC [4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenil] hidrógeno sulfato
Peso molecular (g/mol) 234.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.039
Porcentaje de pureza >95