Learn More
Sal de potasio de sulfato de 4-acetaminofén-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetaminophen-d3 Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 1188263-45-7 |
| Fórmula molecular | C8H5D3KNO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-d3 Monopotassium Salt, 4-Hydroxyacetanilide-d3 Sulfate Potassium Salt, PCM-S-d3 Potassium Salt, Paracetamol-d3 Sulfate Potassium Salt, Potassium N-Acetyl-p-aminophenyl-d3 Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])[2H])NC1=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | sulfato de potasio;[4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 272.33 |