Learn More
4-Acetamidotiofenol, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10152890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. 10152890
Marca: Thermo Scientific Acros 102340050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-81-4
Fórmula molecular C8H9NOS
Peso molecular (g/mol) 167.23
Número MDL MFCD00004848
Clave InChI AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidothiophenol, 4'-mercaptoacetanilide, 4-acetamidobenzenethiol, n-4-sulfanylphenyl acetamide, 4-acetamido thiophenol, n-4-mercaptophenyl acetamide, acetanilide, 4'-mercapto, 4-acetaminothiophenol, 4-mercaptoacetanilide, 4-acetylaminothiophenol
PubChem CID 70777
Nombre IUPAC N-(4-sulfanilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(S)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidothiophenol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 154°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHC6H4SH
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 541
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidothiophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.