Learn More
Azida de 4-acetamidofenilsulfonilo, TRC
Código de producto. 30323018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30323018 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30323018 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA15852510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide
CAS 2158-14-7
Fórmula molecular C8H8N4O3S
Cantidad 10 g
Sinónimo N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC N-(4-azidosulfonilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 240.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0317