Learn More
Ácido 4-acetaminofenilborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782993 5 g Frasco de vidrio 5 g
10532242 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367610050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 101251-09-6 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101251-09-6
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.98
Número MDL MFCD02179451
Clave InChI VYEWTHXZHHATTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylaminophenylboronic acid, 4-acetamidophenyl boronic acid, p-acetamidophenylboronic acid, 4-acetamidobenzeneboronic acid, 4-acetamidophenyl-boronic acid, 4-acetaminophenyl boronic acid, 4-acetylaminophenyl boronic acid, 4-acetylamino phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetylamino phenyl
PubChem CID 2734657
Nombre IUPAC ácido (4-acetamidofenil)borónico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidophenylboronic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.0°C to 220.0°C
Color Gris tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 85g/L (70°C). Other solubilities: slightly soluble in ethylacetate,soluble in meoh,etoh,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetamidophenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement