Learn More
4-Acetamifenofilo Beta-D-Glucurónido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30135266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135266 50 mg 50 miligramos
30009462 10 mg 10 miligramos
30008870 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15850050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120595-80-4
Fórmula molecular C14 H16 N O8 . Na
Peso molecular (g/mol) 349.27
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, sodium salt (1:1), β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, monosodium salt (9CI), 4-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt, N-Acetyl-4-aminophenol glucuronide sodium salt, Acetaminophen glucuronide sodium salt, Paracetamol glucuronide sodium, Paracetamol β-D-glucuronide sodium salt, Paracetamol O-glucuronide sodium
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-acetamidofenoxi)-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0774
Porcentaje de pureza >95%