Learn More
Sal sódica de 4-acetamidofenil beta-D-glucurónido-d3, TRC
Código de producto. 30309804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30309804 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA15850225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidophenyl b-D-Glucuronide-d3 Sodium Salt
CAS 1260619-61-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H13D3NNaO8
Cantidad 25 mg
Sinónimo Acetaminophen Glucuronide-d3 Sodium Salt, Paracetamol Glucuronide-d3 sodium salt
Fórmula InChI InChi=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/i1D3
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C2)O[C@@H]1C(O[Na])=O
Nombre IUPAC sodio;3,4,5-trihidroxi-6-[4-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]fenoxi]oxano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 352.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1
Porcentaje de pureza >95