Learn More
Éster metílico del ácido 4-acetamidofenil beta-D-glucurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 570394-17-1 |
| Fórmula molecular | C15 H19 N O8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Acetamidophenyl -B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO8/c1-7(17)16-8-3-5-9(6-4-8)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22-2/h3-6,10-13,15,18-20H,1-2H3,(H,16,17)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-acetamidofenoxi)-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.1111 |