Learn More
4-paracetamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915541 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10634942 5 g Frasco de vidrio 5 g
10644942 250 g Frasco de plástico 250 g
10306310 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11915541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102330051
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-90-2
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00002328
Clave InChI RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168.0°C to 172.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2930g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3CONHC6H4OH
Cantidad 5 kg
Beilstein 13,46
Índice Merck 15,47
Gravedad específica 1.293
Información de solubilidad Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.