Learn More
Ácido 4-(acetamidometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetamidomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1205-58-9 |
| Fórmula molecular | C10H11NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl-4-aminomethylbenzoic Acid, N-Acetyl-p-aminomethylbenzoic Acid, p-(Acetamidomethyl)benzoic Acid, α-Acetamido-p-toluic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-6-8-2-4-9(5-3-8)10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | COc1c(OC)c(CO)c(cc1)[C@H](O)[C@H]2c3c(OC)c4c(OCO4)cc3CCN2C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(acetamidometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |