Learn More
Ácido 4-(acetamidometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409367 250 mg 250 miligramos
15499357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52602.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 850568-41-1 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-41-1
Fórmula molecular C9H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 193.009
Número MDL MFCD06659818
Clave InChI ZMJVNKSOLIUBKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidomethyl phenyl boronic acid, 4-acetamidomethylphenylboronic acid, 4-acetamidomethylphenyl boronic acid, 4-acetamidomethyl benzeneboronic acid, 4-acetylaminomethyl benzeneboronic acid, 4-acetamidomethyl phenylboronic acid, boronic acid,b-4-acetylamino methyl phenyl, 4-acetamidomethylbenzeneboronic acid, pubchem14580
PubChem CID 22309454
Nombre IUPAC ácido [4-(acetamidometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 278°C to 280°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 97%