Learn More
4-acetamidociclohexanol-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidocyclohexanol-d10 |
| CAS | 1241045-79-3 |
| Fórmula molecular | C8H5D10NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(4-Hydroxycyclohexyl)acetamide-d10, NSC 130812-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7-8,11H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/i2D2,3D2,4D2,5D2,7D,8D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])O |
| Nombre IUPAC | N-(1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-decadeuterio-4-hidroxiciclohexil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 167.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.173 |