Learn More
Ácido 4-acetamidocinámico, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387375 10 g 10 g
11377375 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05292.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1918352
Número MDL MFCD00016846
ChEBI CHEBI:16388
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼259°C (decomposition)
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 10 g
Beilstein 2724869
Sinónimo 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
Clave InChI YHXHKYRQLYQUIH-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 168.15
PubChem CID 328
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 0.98