Learn More
Ácido 4-acetamidocinámico, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377375 2 g 2 g
11387375 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05292.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918352
Número MDL MFCD00016846
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼259°C (decomposition)
Fórmula molecular C11H11NO3
Cantidad 2 g
Beilstein 2724869
Sinónimo 3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, 4-acetylaminocinnamic acid, 4-acetamidocinnamic acid, 2e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl prop-2-enoic acid
Clave InChI WGMFHSADKZJPGR-QPJJXVBHSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-acetamidofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 205.21
PubChem CID 5357155
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza 0.98