Learn More
4-Acetamidobutyric acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428873 10 g 10 g
11438873 50 g 50 g
11448873 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11039.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-acetamidobutírico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (19,9 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3025-96-5
Fórmula molecular C6H11NO3
Peso molecular (g/mol) 145.158
Número MDL MFCD00020552
Clave InChI UZTFMUBKZQVKLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetamidobutyric acid, 4-acetylamino butanoic acid, n-acetyl-4-aminobutyric acid, n-acetyl-4-aminobutanoic acid, n-acetyl-gamma-aminobutyrate, butyric acid, 4-acetamido, 4-acetamidobutanoate, 4-acetamidobutyrate, gamma-acetylaminobutyric acid, n4-acetylaminobutanoate
PubChem CID 18189
ChEBI CHEBI:17645
Nombre IUPAC Ácido 4-acetamidobutanoico
SMILES CC(=O)NCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobutyric acid
Punto de fusión 129°C to 131°C
Beilstein 1762288
Información de solubilidad Soluble in water (19.9mg/ml).
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%