Learn More
Alcohol 4-acetamidobencílico, TRC
Código de producto. 30343293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343293 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30343293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40063350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzyl Alcohol
CAS 16375-88-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
SMILES CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O
Nombre IUPAC N-[4-(hidroximetil)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 165.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079