Learn More
Alcohol 4-acetamidobencílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidobenzyl Alcohol |
| CAS | 16375-88-5 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | N-[4-(hidroximetil)fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |