Learn More
Ácido 4-acetamidobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10523711 25 g Frasco de plástico 25 g
10533711 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158430250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.05€
    36.65€ / 25 g
    Ahorro 5.40€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-08-1
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.17
Número MDL MFCD00002534
Clave InChI QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
Nombre IUPAC ácido 4-acetamidobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzoic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255°C to 262°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CONHC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 432
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo