Learn More
Ácido 4-acetamidobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460633 50 g 50 g
11470633 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12711.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 556-08-1 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-08-1
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00002534
Clave InChI QCXJEYYXVJIFCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acedoben, p-acetamidobenzoic acid, 4-acetylamino benzoic acid, 4-carboxyacetanilide, 4-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, 4-acetylamino, p-acetylamino benzoic acid, p-acetoaminobenzoic acid, p-acetaminobenzoic acid, n-acetyl-p-aminobenzoic acid
PubChem CID 19266
ChEBI CHEBI:46171
Nombre IUPAC ácido 4-acetamidobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetamidobenzoic acid
Punto de fusión ∼261°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 390602
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%