Learn More
Ácido 4-acetamidobencenosulfínico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4 |
| CAS | 1346604-52-1 |
| Fórmula molecular | C8H5D4NO3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetylamino)benzenesulfinic Acid-d4, p-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4, p-Sulfinoacetanilide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)13(11)12/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuterobencenosulfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 203.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0554 |